Merck
GF18972322
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-723-22
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)