GF18936928
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 9.5 mm, size 100 × 100 mm, brown
Synonym(e):
AM313100
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-369-28
Größe
100 × 100 mm
Dicke
9.5 mm
Farbe
brown