GF18411948
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.5 m, coil width 315 mm
Synonym(e):
ES301005
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 184-119-48
Länge
0.5 m
Spiralbreite
315 mm
Dicke
0.0005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)