GF18174393
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
12mm rod, 3mm diameter, 99.998%
Synonym(e):
AL057930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
99.998%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 181-743-93
L × Durchm.
12 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)