Merck
GF17885076
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020276
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 178-850-76
L × B × Dicke
1 m × 300 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF17885076-1EA4061825429496