GF17794761
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 5.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonym(e):
NI297920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-947-61
Länge
100 mm
Durchmesser
5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)