Merck
GF17744452
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
AB040400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-444-52
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)