GF17518743
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 6mm disks, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 175-187-43
Durchm. × Dicke
6 mm × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)