Merck
GF17125545
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
FP341025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 171-255-45
Länge
0.5 m
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)