GF16691700
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 250 mm, natural
Synonym(e):
PP303030
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 166-917-00
Größe
250 × 250 mm
Dicke
3 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF16691700-1EA | 4061825042909 |
GF16691700-2EA | 4061825042916 |
GF16691700-10EA | 4061825042893 |
GF16691700-5EA | 4061825042923 |