Merck
GF16096833
Titan
foil, thickness 0.10 mm, 25 mm diameter, purity 99.6+%
Synonym(e):
TI000371
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141746
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.6%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 160-968-33
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
25 mm
25 mm
Dicke
0.10 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable