GF16029480
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 100mm x 9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI097925
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 160-294-80
L × Durchm.
100 mm × 9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)