GF15592305
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.6mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE225141
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-923-05
L × Durchm.
100 m × 0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)