GF15537719
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 100mm x 12.7mm diameter
Synonym(e):
NI147930
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-377-19
L × Durchm.
100 mm × 12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)