Wichtige Dokumente
GF15163297
Kohlenstoff
foil, 12.5x12.5mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.95%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 151-632-97
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
12.5 × 12.5 mm × 0.125 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15163297-5EA | 4061829556570 |
GF15163297-10EA | 4061829475451 |
GF15163297-1EA | 4061825357201 |
GF15163297-2EA | 4061829495244 |