GF14492651
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 500 g, condition atomized
Synonym(e):
CU096010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102011
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 144-926-51
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)