Merck
GF14480782
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AU065110
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 144-807-82
L × Durchm.
0.5 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)