Wichtige Dokumente
GF14206047
Aluminium
foam, 33x140mm, thickness 20mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.50%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-060-47
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe × Dicke
33 x 140 mm × 20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)