Merck
GF14148187
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.2 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-481-87
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)