Merck
GF14135138
Phosphor bronze
powder, Cu 94%/Sn 6%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
Synonym(e):
CU056010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-351-38
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)