GF14020131
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 195 x 200mm, 0.35mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153035
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-201-31
Größe × Dicke
195 x 200 mm × 0.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14020131-2EA | 4061829961701 |
GF14020131-1EA | 4061825427041 |