Merck
GF13576934
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, mean particle size 10 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Synonym(e):
FE166012
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 135-769-34
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
10 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)