Merck
GF13265388
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
FP341400
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-653-88
Länge
0.5 m
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)