GF13147949
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 131-479-49
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13147949-2EA | 4061829961589 |
GF13147949-1EA | 4061825423982 |
GF13147949-5EA | 4061831011906 |