Merck
GF13076164
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-761-64
Länge
25 mm
Durchmesser
25.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF13076164-1EA4061821155023
GF13076164-2EA4061821155030