Merck
GF13021153
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
100m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 130-211-53
L × Durchm.
100 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
283711-1KG
283711-25G
283711-100G
283711-5G4061836819095
GF13021153-1EA4061825423890