GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Synonym(e):
FF215314
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 125-948-21
Größe
1000 mm
Durchmesser
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)