GF12362420
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, L 5 m, condition copolymer
Synonym(e):
PP301440
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 123-624-20
Länge
5 m
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)