Merck
GF12210051
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
50m wire, 0.02mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-100-51
L × Durchm.
50 m × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)