GF12101342
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
10m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU055830
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 121-013-42
Länge
10 m
Leitungsdurchm.
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12101342-1EA | 4061825423289 |
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.