GF11471880
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 30micron
Synonym(e):
FK256011
Empfohlene Produkte
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 114-718-80
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)