GF10741889
Cadmium
foil, 100x100mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.9%
Synonym(e):
Cadmium
About This Item
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 107-418-89
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × B × Dicke
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)