GF10567492
Tin-lead alloy, Sn60Pb40
1m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN255150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 105-674-92
L × Durchm.
1 m × 1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)