Wichtige Dokumente
GF10431649
Aluminium
foil, thickness 0.008 mm, length 10 m, purity 99%
Synonym(e):
AL000363
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 104-316-49
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Länge
10 m
Dicke
0.008 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)