Merck
GF10292183
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Synonym(e):
AL609600
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99.5%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 102-921-83
Durchmesser
76.2 mm
76.2 mm
Dicke
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)