Merck
GF09729377
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
500g lump, 3mm max. lump size
Synonym(e):
W 276100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 097-293-77
Gewicht
500 g
Max. Stückgröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF09729377-1EA4061825421933