Merck
GF09716216
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 100mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
W 180400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 097-162-16
Größe × Dicke
70 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF09716216-2EA4061829961008
GF09716216-1EA4061825421926