GF09561898
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonym(e):
FE280300
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 095-618-98
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)