GF07829365
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
1000m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075115
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 078-293-65
L × Durchm.
1000 m × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF07829365-1EA | 4061825420905 |