GF07448889
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 50 x 50mm, 0.50mm thickness
Synonym(e):
TA030490
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 074-488-89
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)