Merck
GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Synonym(e):
CU130240
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 072-171-19
Länge
2 m
Spiralbreite
192 mm
Dicke
0.016 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)