GF06936598
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI197910
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 069-365-98
Länge
100 mm
Durchmesser
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)