Wichtige Dokumente
GF06182940
Gold
tube, 50mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95%
Synonym(e):
Gold, AU007150
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 061-829-40
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × Wandstärke
50 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.0 mm × 0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)