GF05987919
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
TI015280
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 059-879-19
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)