Merck
GF05439113
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 16mm diameter
Synonym(e):
FL017925
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 054-391-13
L × Durchm.
200 mm × 16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)