GF04746472
Aluminium
tube, 100mm, outside diameter 1.42mm, inside diameter 1.166mm, wall thickness 0.127mm, as drawn, 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
99.5%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 047-464-72
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Dicke
100 mm × 0.127 mm
AD × ID
1.42 mm × 1.166 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)