Merck
GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
TI050400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 041-705-85
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.42 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF04170585-5EA4061831010923
GF04170585-10EA4061829939779
GF04170585-1EA4061825418759
GF04170585-2EA4061829959906