GF04024707
Polypropylene
(PP), rod, diam. 150 mm, L 500 mm
Synonym(e):
PP307990
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 040-247-07
Länge
500 mm
Durchmesser
150 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)