GF03807244
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
100mm rod, 50.8mm diameter
Synonym(e):
CU057940
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-072-44
L × Durchm.
100 mm × 50.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)