GF03583649
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonym(e):
AS006125
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 035-836-49
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
20 mm
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)